Learn More
Bolo de aluminio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Aluminum slug |
| Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈1.1g/slug |
| Formulario | ≈1,1 g/bolo |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |