Learn More
Bolo de aluminio, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, Puratronic™, 99,9998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum slug |
| Nombre de nota | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.14g/slug |
| Formulario | ≈ 0,14 g/bolo |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.9998% |
| Grado | Puratronic |