Learn More
Eppendorf™ Plataforma deslizante de aluminio para agitadores I26 e I26R
Código de producto. 11622764
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11622764 Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11622764
Marca: Eppendorf™ M13249905
Las plataformas de agitadores Eppendorf están disponibles en una amplia variedad de materiales y tamaños, por lo que son perfectas para casi cualquier necesidad. Las plataformas universales se pueden adaptar a miles de combinaciones de pinzas y otros accesorios. Las plataformas dedicadas se suministran completas con una pinza de un solo tamaño preinstalada.
Plataforma deslizante de aluminio para agitadores I26 e I26R, 76 × 46 cm, no intercambiable con otras plataformas de 76 x 46 cm, plataforma específica para matraces Erlenmeyer de 125 ml - Capacidad de matraz: 60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 76 x 46 cm
Descripción No intercambiable con otros
Para utilizar con (equipo) Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL