Learn More
Aluminio, polvo revestido de plata, malla -200, 99,9 % (base metálica), Ag 19-21 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11383908 25 g 25 g
11393908 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11383908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040340.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Adhesivos conductores
Conductive adhesives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11145-27-0
Fórmula molecular AlSi
Peso molecular (g/mol) 55.067
Número MDL MFCD05865335
Clave InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
Nombre IUPAC aluminio; silicona
SMILES [Al].[Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Nombre de nota Silver coated powder
Cantidad 25 g
Tamaño de malla −200 Mesh
Olor Odorless
Peso 1.1g/cm3 to 1.7g/cm3
Formulario Polvo, densidad 1,1-1,7 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 19 to 21 wt%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum, silver coated powder
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .