Learn More
Brady™ Señal de aluminio: Punto de montaje de evacuación - ISO 7010
Código de producto. p-7159753
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
400 mm
600 mm
Anchura (métrico):
400 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15684197 400 mm 400 mm cada uno
15694197 600 mm 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15684197 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 138853
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejorar la seguridad en el lugar de trabajo con una adecuada señalización y marcaje. Este letrero de aluminio Brady™ es una herramienta duradera, clara y efectiva para aumentar la concienciación sobre los peligros en el lugar de trabajo.
  • Material de alto rendimiento para una máxima durabilidad
  • Muy visible y fácil de entender
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number E/E007/NT-ALU-400x400/1-B
Material Aluminio
Altura (métrico) 400 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Longitud (métrico) 400 mm
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde