Learn More
Brady™ Señal de aluminio: Punto de montaje de evacuación - ISO 7010
Código de producto. 15684197
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
400 mm
600 mm
Anchura (métrico):
400 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15684197 400 mm 400 mm cada uno
15694197 600 mm 600 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15684197
Marca: Brady™ 138853
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejorar la seguridad en el lugar de trabajo con una adecuada señalización y marcaje. Este letrero de aluminio Brady™ es una herramienta duradera, clara y efectiva para aumentar la concienciación sobre los peligros en el lugar de trabajo.
  • Material de alto rendimiento para una máxima durabilidad
  • Muy visible y fácil de entender
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number E/E007/NT-ALU-400x400/1-B
Material Aluminio
Altura (métrico) 400 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Longitud (métrico) 400 mm
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde