Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de aluminio UV254 Alugram™
Código de producto. 10115001 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 20
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10115001 5 x 7,5 cm paquete de 20
12820951 2,5 x 7,5 cm paquete de 200
10517771 20 x 20 cm paquete de 25
10451193 4 x 8 cm 50 PCS
12860651 5 x 20 cm paquete de 50
10756342 5 x 10 cm 50 PCS
12834031 10 x 20 cm paquete de 20
7 options
Código de producto. 10115001
Marca: Macherey-Nagel™ 818130.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de aluminio Alugram™ UV254 están disponibles en una amplia variedad de tamaños.
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de aluminio Alugram™ UV254 están disponibles en una amplia variedad de tamaños.
Láminas de aluminio Alugram™ para TLC
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
Absorbente
  • Sílice 60
  • Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
  • Tamaño de partícula de 5–17 µm
  • Calidad estándar
Espesor
  • Para placas analíticas de 0,25 mm
  • Para placas preparativas de 0,5 y 1 mm
  • Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso.
Indicadores
  • Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
Aglutinantes
  • Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Material Láminas de aluminio Alugram SIL G
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 20/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 7,5 cm