Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Palas de aluminio recubiertas con FEP de Teflon
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Revestimiento marrón antiadherente y resistente a la corrosión
- Cumple las normativas de la FDA relativas a contacto alimentario
- El mango no está recubierto, por lo que no se deslizará al sostenerlo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pala de muestreo |
| Capacidad (imperial) | 1 qt |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Color | Marrón |
| Certificaciones/conformidad | Conforme a las disposiciones de la FDA sobre contacto con alimentos |
| Tipo de producto | Pala |
| Acabado | Teflon™ |
| Anchura (métrico) | 76 mm |
| Dimensiones (L x An) | 260 x 105 x 76 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 83 mm |
| Mostrar más |