Learn More
Sampling Systems™ Caja de Aluminio para Tomamuestras
Código de producto. 15849521 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1200 × 220 × 80 mm (interno)
490 × 220 × 80 mm (interno)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15849521 490 × 220 × 80 mm (interno) cada uno
15839521 1200 × 220 × 80 mm (interno) cada uno
2 options
Código de producto. 15849521
Marca: Sampling Systems™ 8509A500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gama de cajas de uso intensivo de sistemas de muestreo es ideal para almacenar tomamuestras.
  • Bloqueable
  • Exterior de aluminio
  • Espuma forrada para proteger sus tomamuestras
  • Fuerte y robusta
  • Se suministra con un asa de transporte resistente
Especificaciones
Tipo de producto Caja de Almacenamiento para Tomamuestras
Material Aluminio (exterior), revestimiento de espuma (interior)
Para utilizar con (aplicación) Tomamuestras de almacenamiento
Para utilizar con (equipo) Muestreadores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 490 × 220 × 80 mm (interno)