Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Placa de soporte redonda de aluminio
Código de producto. 11705359 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material unitSize
11705359 Aluminio 1 PCS
1 options
Código de producto. 11705359
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0802716
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provide support for your specific laboratory equipment with this Round Support Plate.
  • Use to support your labware items from lab frames or support stands.
  • The round plate design features a raised rim to prevent your apparatus from falling.
  • Requires an additional connector in order to attach clamps to frames or other apparatus.
  • The rectangular plates include an integral connector.
Especificaciones
Material Aluminio
Diámetro exterior (imperial) 152.4 mm
Diámetro de la varilla (imperial) 12.7 mm
Diámetro exterior (métrico) 6 in.
Diámetro de la varilla (métrico) 0.5 in.
Tipo de producto Soportes especiales
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Para equipos de laboratorio específicos
Cantidad 1 unidad