Learn More
Bochem™ Varillas de aluminio
Código de producto. 10676561
Change view
Click to view available options
Longitud de la varilla (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud de la varilla (métrico) unitSize
10676561 500 mm cada uno
10400251 1000 mm 1 PCS
10686561 600 mm 1 PCS
10248640 750 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10676561
Marca: Bochem™ 5140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las varillas de aluminio Botech™ para apoyar las bases del soporte.
  • Aluminio
  • Sin rosca
  • Los tamaños varían
  • Para base de soporte
  • 12 D/O
Especificaciones
Material Aluminio
Longitud de la varilla (métrico) 500 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 12 diám.
Para utilizar con (aplicación) Bases de soporte