Learn More
Bochem™ Varillas de aluminio
Descripción
- Aluminio
- Con rosca
- Los tamaños varían
- Para base de soporte
- 12 D/O
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Longitud de la varilla (métrico) | 500 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Varilla |
| Tamaño de rosca | M10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para bases de soporte con rosca M10 |
| Cantidad | 1 unidad |