Learn More
Varilla de aluminio, aleación 6061, 6,35 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum rod, Alloy 6061 |
| Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
| Cantidad | 30 cm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.85g/cm |
| Formulario | Varilla, ≈0,85 g/cm |
| Número MDL | MFCD00214039 |