Learn More
Varilla de aluminio, aleación 6061, 6,35 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
5 x 30 cm
Tamaño de la unidad:
30 cm
paquete de 5
11379707 5 x 30 cm paquete de 5
11389707 30 cm 30 cm
2 options
Código de producto. 11379707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042052.CE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum rod, Alloy 6061
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Cantidad 5 x 30 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.85g/cm
Formulario Varilla, ≈0,85 g/cm
Número MDL MFCD00214039