Learn More
OHAUS™ Varilla de aluminio
Código de producto. 15752319 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
50 mm
150 mm
300 mm
460 mm
610 mm
910 mm
1220 mm
1520 mm
1830 mm
2440 mm
3660 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15752319 40 mm cada uno
15762319 50 mm cada uno
15772319 150 mm cada uno
15782319 300 mm cada uno
15792319 460 mm cada uno
15702329 610 mm cada uno
15712329 910 mm cada uno
15722329 1220 mm cada uno
15732329 1520 mm cada uno
15742329 1830 mm cada uno
15752329 2440 mm cada uno
15772379 3660 mm cada uno
12 options
Código de producto. 15752319
Marca: OHAUS™ 30392271
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La varilla de aluminio OHAUS™ proporciona un soporte seguro cuando se utiliza con un marco de laboratorio OHAUS™.
  • Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
  • Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
  • Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
  • Los conectores fiables aseguran varillas y abrazaderas para satisfacer sus necesidades y cinco soportes exclusivos en una variedad de tamaños y materiales que se adaptan a diferentes varillas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Varilla de marco de laboratorio
Material Aluminio
Descripción Abrazadera, varilla, aluminio de 4 cm, CLR-RODA004
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 40 mm