Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Anillos de aluminio con ganchos
Descripción
- Hechos de aluminio
- Evita la rotura y el rechazo de los ganchos de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Cantidad de embalaje | 10 |