Learn More
Nickel Electro™ Varilla de retorta de aluminio
Código de producto. 12947056 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro de la varilla (métrico):
12 mm
12,5 mm
Altura (métrico):
500 mm
600 mm
Longitud de la varilla (métrico):
500 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro de la varilla (métrico) Altura (métrico) Longitud de la varilla (métrico) unitSize
12947056 12,5 mm 600 mm 600 mm cada uno
12835906 12 mm 500 mm 500 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12947056
Marca: Nickel Electro™ 8611
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La varilla de retorta de aluminio Nickel Electro™ puede usarse para llevar a cabo experimentos de destilación y como soporte en el filtrado.
  • Varilla de retorta de aluminio
  • Rosca M10 x 1,55 mm
Varilla de retorta de aluminio
Especificaciones
Material Aluminio
Altura (métrico) 600 mm
Longitud de la varilla (métrico) 600 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 12,5 mm
Tipo de producto Varilla de retorta
Acabado Natural
Para utilizar con (aplicación) Bases de retorta
Cantidad 1 unidad