Descripción
- Varilla de retorta de aluminio
- Rosca M10 x 1,55 mm
Varilla de retorta de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Altura (métrico) | 500 mm |
| Longitud de la varilla (métrico) | 500 mm |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Varilla de retorta |
| Acabado | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Bases de retorta |
| Cantidad | 1 unidad |