Learn More
Wesbart™ Bandeja dividida, aluminio
Código de producto. 11746354
Change view
Click to view available options
Admite:
100 tubos
120 tubos
144 tubos
150 tubos
200 tubos
25 tubos
36 tubos
360 tubos
50 tubos
600 tubos
84 tubos
Modelo:
WB08/12
WB08/14
WB08/24
WB08/30
WB10/20
WB11/14
WB11/30
WB12/12
WB17/24
WB23/30
WB25/14
WB25/30
Diámetro del pocillo (métrico):
12 mm
14 mm
20 mm
24 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite Modelo Diámetro del pocillo (métrico) unitSize
11746354 25 tubos WB08/30 30 mm 1 PCS
11742353 50 tubos WB11/30 30 mm cada uno
11797223 100 tubos WB23/30 30 mm cada uno
11716324 144 tubos WB08/12 12 mm cada uno
11716464 200 tubos WB11/14 14 mm cada uno
11736324 100 tubos WB08/14 14 mm cada uno
11736334 36 tubos WB08/24 24 mm cada uno
11706404 84 tubos WB10/20 20 mm cada uno
11742553 120 tubos WB17/24 24 mm 1 PCS
11707243 600 tubos WB25/14 14 mm cada uno
11792363 360 tubos WB12/12 12 mm cada uno
11797243 150 tubos WB25/30 30 mm cada uno
12 options
Código de producto. 11746354
Marca: Wesbart™ WB08/30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Divided Tray is designed to be placed in a horizontal/vertical cold store or be free standing. The body is made of anodized aluminum, while the dividers are made from 0.5 mm non-anodized aluminum. Trays are provided in a range of capacities and with varying cell sizes (∼10 mm – 30 mm).
  • Tipo de producto: Bandeja dividida
  • Material del cuerpo: Aluminio anodizado
  • Material del divisor: Aluminio no anodizado
Especificaciones
Admite 25 tubos
Material Aluminio
Forma Cuadrada
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento a baja temperatura
Para utilizar con (equipo) Congeladores
Modelo WB08/30
Longitud (métrico) 154 mm
Longitud (imperial) 6 in
Anchura (imperial) 6 in
Diámetro de la abertura (métrico) 30 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 30 mm
Tipo de producto Rack para congelador
matriz, red, conjunto 5 x 5
Anchura (métrico) 154 mm