Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de aluminio Profissampler™
Código de producto. 10162462 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
10162462 Aluminio cada uno
1 options
Atención Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto. 10162462
Marca: Buerkle™ 53051100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Atención Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
ProfiSampler de aluminio para disolventes y líquidos inflamables en las categorías de explosión IIA, IIB e IIC. Con rosca de botella GL 45 (adecuada para botellas de vidrio Schott de 100 ml a 1000 ml). Al tomar muestras de líquidos inflamables, el dispositivo debe estar conectado a tierra. Para ello, se debe utilizar un cable de puesta a tierra y, posiblemente, un conjunto antiestático, consulte los accesorios.
El conjunto de aluminio ProfiSampler consiste en una bomba de vacío de aluminio, con patas y válvula de ventilación y rosca de botella GL 45, botella de vidrio de 500 ml, cinco tubos de succión (PA negro) de 220 cm de largo y eléctricamente conductivo, cortador de manguera, peso de manguera de latón, 20 sellos de botella Seal-It y un cable de puesta a tierra.
  • Se apoya en tres soportes para pies para mayor estabilidad y seguridad
  • Control del nivel de llenado, flujo de retorno automático y protección contra sobrellenado a través de la válvula de ventilación integrada.
  • Disponible con manguera de succión en PE, PA y PTFE donde se requiera el mayor grado de pureza
  • Puede suministrarse con tubos de succión rectos para facilitar el muestreo, incluida una caja de transporte para un transporte cómodo y la eliminación de los tubos de succión
  • Volumen de succión de 200 ml, presión de succión 0,5 bar
  • Altura de succión desde la superficie del líquido 5 m
  • Botellas de muestra disponibles en diferentes materiales y tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio