Learn More
Brady™ Señal de transporte radiactivo de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Código de producto. p-8000931
Click to view available options
Texto mostrado:
Contenido radiactivo II: Actividad: Señal de transporte 7
Sustancias radiactivas 7C III
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11770993
Marca: Brady™ 811677
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 7: Material radiactivo
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Aluminio con sobrelaminado de poliéster
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores
Altura (métrico) 297 mm
Temperatura máxima 140 °C
Grosor 0,271 mm
Anchura (métrico) 297 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 ° C-140 ° C
Forma Romboide
Idiomas Inglés
Texto mostrado Sustancias radiactivas 7C III
Tipo de producto Señal de transporte radiactivo
Color Negro sobre amarillo, rojo y negro sobre blanco