Learn More
Brady™ Señal de transporte radiactivo de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Código de producto. 11720993
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
Contenido radiactivo II: Actividad: Señal de transporte 7
Sustancias radiactivas 7C III
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Texto mostrado unitSize
11720993 Contenido radiactivo II: Actividad: Señal de transporte 7 cada uno
11770993 Sustancias radiactivas 7C III cada uno
2 options
Código de producto. 11720993
Marca: Brady™ 811671
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 7: Sustancias radiactivas
Alternate Part Number ADR 7B II - 297*297-B7525
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Aluminio con sobrelaminado de poliéster
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores
Altura (métrico) 297 mm
Grosor 0,271 mm
Anchura (métrico) 297 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 ° C-140 ° C
Forma Diamante
Idiomas Inglés
Texto mostrado Contenido radiactivo II: Actividad: Señal de transporte 7
Tipo de producto Señal de transporte radiactivo
Color Negro sobre amarillo, rojo y negro sobre blanco