Learn More
Brady™ Señales de obligación de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 255-DIA 200-B7525 |
| Material | Aluminio, Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Aluminio con sobrelaminado de poliéster |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Señales de seguridad en interiores y exteriores |
| Grosor | 0,271 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 140 °C |
| Forma | Redondo |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?