Learn More
Brady™ Señales de obligación de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 267-DIA 100-B7525 |
| Material | Aluminio, Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Aluminio con sobrelaminado de poliéster |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Señales de seguridad en interiores y exteriores |
| Grosor | 0,271 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 140 °C |
| Forma | Redondo |
| Mostrar más |