Learn More
Brady™ Señales de obligación de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Código de producto. 10051104
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Guantes de protección
Guantes protectores
Usar capucha protectora
Usar cubrezapatos
Usar delantal protector
Usar el pie
Usar protección de cabeza
Usar protección respiratoria
Usar protección total
Usar protector de cara
Usar protector facial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Texto mostrado unitSize
10051104 200 mm Usar protector facial cada uno
11704904 100 mm Guantes protectores cada uno
11840752 200 mm Guantes de protección cada uno
11734854 315 mm Guantes de protección cada uno
11764894 100 mm Usar protección respiratoria cada uno
11754854 315 mm Usar protección respiratoria cada uno
11880742 200 mm Usar protección respiratoria cada uno
11744854 315 mm Usar protector facial cada uno
11744894 100 mm Usar protector de cara cada uno
11850732 200 mm Usar protección de cabeza cada uno
11840742 200 mm Usar protección total cada uno
11774894 100 mm Usar cubrezapatos cada uno
11784894 200 mm Usar cubrezapatos cada uno
11794894 315 mm Usar cubrezapatos cada uno
11754894 100 mm Usar capucha protectora cada uno
11764854 200 mm Usar capucha protectora cada uno
11774854 315 mm Usar capucha protectora cada uno
11810752 200 mm Usar el pie cada uno
12603486 200 mm Usar delantal protector cada uno
19 options
Código de producto. 10051104
Marca: Brady™ 255128
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC 265-DIA 200-B7525
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Aluminio con sobrelaminado de poliéster
Diámetro (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Señales de seguridad en interiores y exteriores
Grosor 0,271 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Redondo
Texto mostrado Usar protector facial
Tipo de producto Señal obligatoria
Color Blanco sobre azul