Learn More
Placa de aluminio, aleación 6061, 2,3 mm de grosor, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7059724
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15422197 150 x 150 mm cada uno
15432197 300 x 300 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15422197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045193.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum plate, Alloy 6061
Nombre de nota 2.3mm (0.09 in.) thick
Cantidad 150 x 150 mm
Olor Odorless
Formulario Placa
Número MDL MFCD00134029
Información de solubilidad Insoluble in water.