Descripción
- Adecuado para usar con balanzas de medición de humedad.
- Desechable
- Libre de aceites.
- Ideal para pesaje y dispensación de uso general.
- Compatible con balanzas abiertas y cerradas.
- Ligeramente cónico para favorecer el apilamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Desechables |
| Material | Aluminio |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Cantidad | 500/caja |
| Anchura (métrico) | 4 pulg |
| Altura (imperial) | 0,313 in |
| Fondo (métrico) | 0,8 cm |
| Diámetro (imperial) | 4 pulg |
| Diámetro (métrico) | 10,2 cm |
| Mostrar más |