Learn More
Óxido de aluminio, para TLC, con yeso
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2980°C |
| Nombre del producto químico o material | Aluminum oxide |
| Punto de fusión | 2045°C |
| Nombre de nota | With gypsum |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo APS de 5-15 micrómetros |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 14,356 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96 |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |