Learn More
Sustrato de óxido de aluminio, 12,7 x 12,7 x 1 mm, pulido por un lado, plano M, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Oxide Substrate, M Plane |
| Nombre de nota | Polished One Side |
| Cantidad | 5 Ea. |
| Fórmula molecular | Al2O3 |
| Número MDL | MFCD00003424 |
| Información de solubilidad | Soluble in hexane and toluene. Insoluble in water and diethyl ether. |