Learn More
Sustrato de óxido de aluminio, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por dos lados, un plano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
11384128 5 Ea. paquete de 5
11394128 1 Ea. cada uno
2 options
Código de producto. 11384128
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041426.KU
Solicitar formato a granel o personalizado
Al2O3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Oxide Substrate, A Plane
Nombre de nota Polished Two Sides
Cantidad 5 Ea.
Fórmula molecular Al2O3
Número MDL MFCD00003424