missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Óxido de aluminio, cristal simple, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7076387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15411647 1 Pc. cada uno
15421647 5 Pc. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15411647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040264.KG
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Cantidad 1 Pc.
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Envase Envasado al vacío
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.