Learn More
Óxido de aluminio-óxido de silicio (13 %), soporte catalizador, área de superficie baja, macroporoso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
11300548 5 kg 5 Kg
11390538 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 11300548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043863.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: S.A. 0,008m2/g
Aluminum oxide-silicon oxide is a fibrous material used as loose wool, blanket, felt, paper or boards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Color Blanco
Forma física Esferas de 4,76 mm (0,188 pulg.)
Cantidad 5 kg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Olor Odorless
Aspecto White spheres