Learn More
Aluminum Oxide, Powder, Chromatography, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15517844 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15517844 500 g Frasco de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15517844
Marca: Avantor J.T.Baker 053701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Adecuado para su uso en aplicaciones de cromatografía
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Oxide
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 4.00kg