Learn More
Óxido de aluminio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals, NanoDur™
Código de producto. p-4407194
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450920 100 g 100 g
11460920 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11450920 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044931.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
S. A. 32-40 m2/g
NanoDur™ aluminum oxide is designed for coatings where transparency is of utmost importance. NanoDur™ aluminum oxide is especially suited for incorporation into coating systems, greatly enhancing abrasion resistance with minimal effects on cla..Alumium oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics and refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire and yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamps as far-infrared emission and thermal insulation materials. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2980°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2045°C
Nombre de nota Sold in collaboration with Nanophase Technologies Corporation
Color Blanco
Forma física Polvo APS de 40-50 nm,S.A. de 32 a 40 m
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Slightly soluble in strong acid and alkaline solution. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Olor Odorless
Índice de refracción 1.768
Aspecto White powder
Densidad 3.965g/cm3