Learn More
Haldenwanger™ Navecillas de combustión de óxido de aluminio
Código de producto. 12367018
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12367018 200 x 15 x 15 mm cada uno
12337018 115 x 16 x 9 mm 1 PCS
12347018 120 x 30 x 15 mm cada uno
12357018 160 x 40 x 21 mm 1 PCS
12397008 45 x 11 x 7 mm 1 PCS
12317018 75 x 11 x 7 mm cada uno
12327018 87 x 17 x 9 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12367018 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L ALS.SCH.200X15X15
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas navecillas para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las navecillas de combustión de óxido de aluminio Haldenwanger™ son perfectas para la calcinación química, la fundición de metales y la preparación de muestras.
Navecillas de óxido de aluminio de gran dureza, resistencia y resistencia química Aptas para un uso continuo hasta 1, 700 °C a 1, 750 °C.
Especificaciones
Tipo Navecilla de combustión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 15 x 15 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso continuo entre 1700 y 1750 °C.
Altura (métrico) 15 mm
Material Óxido de aluminio
Cantidad 1 unidad