Learn More
Óxido de aluminio, cemento, Al2O3 95 % (SiO2 ∽5 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323138 5 kg 5 Kg
11333138 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033201.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: aprox 60 micrómetros
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Nombre de nota Contains 0.5% organic binder to increase dry strength.
Color Blanco
Forma física Aglomerados < 150 micrómetros
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo Al2O3 95% (SiO2 ∽5%)
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Olor Odorless
Aspecto White powder
Presión de vapor 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C