Learn More
Óxido de aluminio, soporte catalizador, área de la superficie baja, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7076459
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
11430630 250 g 250 g
11380538 1 kg 1 Kg
11370538 5 kg 5 Kg
3 options
Código de producto. 11430630
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043862.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Área de la superficie baja
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Oxide
Nombre de nota Catalyst Support
Forma física Sedimentos de 3,175 mm (0,125 pulg.)
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)