Learn More
Óxido de aluminio, básico, grado HPLC Flash, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080024
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
15422587 250 g 250 g
15432587 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 15422587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045949.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2980°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2045°C
Nombre de nota Basic
Color Blanco
Forma física Polvo APS de 18-32 micrómetros
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Al2O3
Índice Merck 14,356
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Grado HPLC Flash
Olor Odorless
Índice de refracción 1.765