Learn More
Óxido de aluminio, fase alfa, fase gamma, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11382498 25 g 25 g
11372498 100 g 100 g
11392498 500 g 500 g
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11382498
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 014558.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
It is used in stainless steel coating and in microwave applications. It is used as an adsorbent, desiccating agent, grinding or blending agent, abrasive agent and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories. Industrial applications include electrical and electronic products, metal Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2045°C
Nombre de nota alpha-phase, gamma-phase
Forma física Polvo de 0,3 micrómetros,S.A. 15m
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,356
Información de solubilidad Water insoluble. Soluble in hexane,toluene.
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Porcentaje de pureza 99.99%