Learn More
Óxido de aluminio, pintura refractaria en aerosol para brocha, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364788
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
11364788 250 g 250 g
11354788 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 11364788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043119.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Proporciona revestimiento protector de al2O3 de alta temperatura en cerámica, grafito o metal
Provides protective high temperature Al{2}O{3} coating on ceramic, graphite, or metalAluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint is used as barrier layer between dissimilar materials to prevent reaction and interactions during high temperature. It also acts as a solvent-based paint. It also provides protective high temperature alumina coating on ceramic, graphite and metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Nombre de nota Aerosol Refractory Brushable Paint
Color Blanco
Forma física Pasta
Cantidad 250 g
Número UN UN1263
Temperatura de inflamación −4°C (25°F)
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Acetone, Hectorite
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas