Learn More
Óxido de aluminio, activado, neutro, Brockmann grado II, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467515 500 g 500 g
15457515 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17141.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is used as an abrasive, dosimeter, filler of choice for plastics, ingredient in sunscreen and cosmetics. Aluminum oxide flakes are also used in paint for providing reflective decorative effects. In laboratories it is widely used as a medium for chromatographic purifications. It is used in the production of aluminum (Hall–Héroult process), alumina nanofibers, cutoff tools, and sandpaper. It serves as a catalyst for several reactions of industrial importance, including converting alcohols into alkenes, decomposing hydrazine, drying of gases, and converting hydrogen sulfide into sulfur in refineries (Claus Process). It is also used in integrated circuits, compact fluorescent lamps (CFL), sodium vapor lamps, hip replacements, CD/DVD polishing, superconducting quantum interference devices (SQUIDS), insulation devices, and as a support for many popular catalysts (for example, in Ziegler-Natta polymerizations).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de aluminio se utiliza como abrasivo, dosímetro, opción de relleno para plásticos, como ingrediente en protectores solares y cosméticos. También se utilizan escamas de óxido de aluminio en la pintura para proporcionar efectos decorativos reflectantes. En los laboratorios se utiliza muy a menudo como medio para purificaciones cromatográficas. Se utiliza en la producción de aluminio (proceso Hall-Héroult), nanofibras de alúmina, herramientas de corte y papel de lija. Sirve como catalizador en diversas reacciones de importancia industrial, entre las que se incluyen la conversión de alcoholes en alquenos, la descomposición de la hidracina, el secado de gases y la conversión de sulfuro de hidrógeno en azufre en las refinerías (proceso Claus). También se utiliza en circuitos integrados, lámparas fluorescentes compactas (CFL), lámparas de vapor de sodio, prótesis de cadera, para el pulido de CD/DVD, en dispositivos de interferencia cuántica superconductora (SQUID), dispositivos de aislamiento, y como soporte para muchos catalizadores habituales (por ejemplo, en polimerizaciones Ziegler-Natta).
Solubilidad
Insoluble en agua, etanol y éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, trifluoruro de cloro, óxido de etileno, nitrato de sodio, compuestos de vinilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Nombre de nota activated, neutral
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación None
Índice Merck 14,356
Información de solubilidad Insoluble in water,ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Grado Brockmann II
Olor Odorless
Densidad 3.97