Learn More
Aluminum oxide, 99%, Thermo Scientific™
92.60€ - 345.00€
| CAS | 1344-28-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | Al2O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 101.96 |
| Número MDL | MFCD00003424 |
| Clave InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
| PubChem CID | 9989226 |
| Nombre IUPAC | dialuminium(3+) trioxidandiide |
| SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15442887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047171.36 |
500g |
92.60€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15452887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047171.A3 |
2kg |
345.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| Al2O3 | |
| MFCD00003424 | |
| aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
| dialuminium(3+) trioxidandiide |
Especificaciones
| Aluminum oxide | |
| Al2O3 | |
| 14,356 | |
| Insoluble in water. | |
| [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
| 101.96 | |
| 101.96 | |
| Odorless | |
| 3.965 g/mL |
| 1344-28-1 | |
| MFCD00003424 | |
| aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
| PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
| dialuminium(3+) trioxidandiide | |
| 9989226 | |
| 99% | |
| 1.768 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures