Learn More
Aluminum Oxide, ≥99%, 100 to 200 Mesh, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15684130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15684130 100 g Poly Bottle 100 g
15694130 1 kg Poly Bottle 1 Kg
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15684130
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 342653100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fused, powder, primarily α-phase, 100-200 mesh,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Punto de ebullición 2980°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2040°C
Color Incolora
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Al2O3
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.96g/cm3
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.