Especificaciones
| Tamaño de partículas | 50-200 μm |
| Grado | Actividad |
| pH | 4 ± 0,3 |
| Cantidad | 1 kg |
| Área de la superficie (métrico) | ∼ 130 m2/g |
| Tipo | Óxido de aluminio 90 acídico |