Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminum Oxide 90 Acidic
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 50-200 μm |
| Grado | Actividad |
| pH | 4 ± 0,3 |
| Cantidad | 5 kg |
| Área de la superficie (métrico) | ∼ 130 m2/g |
| Tipo | Óxido de aluminio 90 acídico |