Learn More
Brady™ Señales de transporte de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Material | Aluminio, Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Aluminio con sobrelaminado de poliéster |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Grosor | 0,271 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 140 °C |
| Forma | Diamante |
| Mostrar más |