Learn More
Brady™ Señales de transporte de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | ADR 5.1-297*297-B7525 |
| Material | Aluminio, Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Aluminio con sobrelaminado de poliéster |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Grosor | 0,271 mm |
| Anchura (métrico) | 297 mm |
| Mostrar más |