Learn More
Brady™ Señales de transporte de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Código de producto. 11704924
Click to view available options
Texto mostrado:
Advertencia de sustancias tóxicas
Diversas sustancias peligrosas 9
Peróxido orgánico 5.2
Sustancia corrosiva 8
Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5
Sustancias peligrosas para el medio ambiente
Sustancias tóxicas y nocivas 6
Grosor:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11704924
Marca: Brady™ 258980
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE
Alternate Part Number ADR 9-297*297-B7525
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Aluminio con sobrelaminado de poliéster
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 297 mm
Grosor 0,271 mm
Anchura (métrico) 297 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Diversas sustancias peligrosas 9
Tipo de producto Señal de transporte
Color Negro sobre blanco