Learn More
Cole-Parmer™ Plato de pesaje de aluminio sin aceite
Código de producto. 11877172 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11877172 6 mm paquete de 500
1 options
Código de producto. 11877172
Marca: Cole-Parmer™ 0101820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para balanzas de determinación de humedad. Los platillos de pesaje sin aceite de aluminio Cole-Parmer™ son ideales para el almacenamiento, la dispensación, las pruebas de uso general y el pesaje.
  • Placa multiuso de fondo plano y lados lisos
  • Sin aceite ni revestimiento
  • Sin aceite de aluminio 
  • Desechables 
Especificaciones
Desechables
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Balanzas universales
Altura (métrico) 6 mm
Fondo (métrico) 76,2 mm
Diámetro (métrico) 64 mm
Peso (métrico) 1,3 g