Learn More
Buerkle™ Tomamuestras múltiple de aluminio
Código de producto. p-8002908
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 mL
17 mL
Fondo (métrico):
430 mm
710 mm
1355 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Fondo (métrico) unitSize
10207800 14 mL 430 mm 1 PCS
10094220 17 mL 710 mm cada uno
10390201 17 mL 1355 mm 1 PCS
3 options
Código de producto. 10207800
Marca: Buerkle™ 53171058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestreador múltiple Buerkle™ con varias cámaras cerradas para el muestreo de varios puntos a partir de varias profundidades de muestreo predeterminadas. Disponible en tres longitudes diferentes: 55 cm (especialmente apto para sacos), 85 cm (para barriles, tinas, recipientes mixtos) y 150 cm (para bolsas grandes, silos, depósitos).
  • Tomamuestras de aluminio
  • Con sistema de codificación por colores
  • 25 mm de diámetro
  • El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
  • Fácil limpieza, punta extraíble
  • Materiales ultrapuros
  • Excelente procesamiento, modelo robusto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras para materiales a granel
Material Aluminio
Incluye 3 cámaras de recogida
Capacidad (métrico) 14 mL
Diámetro (métrico) 25 mm
Fondo (métrico) 430 mm
Longitud (métrico) 55 cm